Merck
68529
Supelco
Isobutyraldehyde
analytical standard
Szinonimák:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
605330
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
66 mmHg ( 4.4 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
384 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
oldhatóság
60 g/L at 25 °C
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-24 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were