Fontos dokumentumok
426318
Tetramethylammonium hydroxide solution
ACS reagent
Szinonimák:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M±0.02 M in H2O
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.3497
bp
100 °C
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.03%
kation nyomok
K: ≤2 ppm
Na: ≤2 ppm
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- A reagent in the organocatalyzed photoinduced Birch reduction of arenes to 1,4-cyclohexadienes.
- A catalyst to synthesize 1,2-dihydro-1-arylnaphtho-oxazine-3-one derivatives via one-pot three-component condensation reaction of 2-naphthol, aromatic aldehydes, and urea.
- A peptizing agent for magnetite nanoparticles to promote repulsive stabilization forces.
- A template in the hydrothermal synthesis of hierarchical zeolite T aggregates with different sizes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 2
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,thymus
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?