Fontos dokumentumok
A92902
L-Ascorbic acid
99%
Szinonimák:
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 19.0 to 23.0°, c = 10% in H2O
szín
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
oldhatóság
water: soluble 176 g/L at 20 °C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Géninformáció
human ... SLC23A2(9962)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in osteogenic differentiation medium
- in MesenCult medium for the differentiation of bone marrow stromal cells
- as a standard for vitamin C assay
- to prevent trihalomethanes formation potential (THMFP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.