82059
2-Methyl-1-propanol
analytical standard
Szinonimák:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.