38996
Copper Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Leaching properties of coal ashes: Copper standards were critical in the analysis of leaching properties from coal ashes in a Malaysian power plant, ensuring precise calibration for atomic absorption spectroscopy, thus contributing significantly to environmental monitoring and research (Beddu et al., 2020).
- Standard addition method in analytical chemistry: The application of rational functions for the standard addition method was explored, with copper AAS standards being crucial for establishing accurate analytical baselines, thus facilitating enhanced analytical outcomes in complex sample matrices (Gorazda et al., 2013).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.