Fontos dokumentumok
11038
2,3-Butanedione
analytical standard
Szinonimák:
Biacetyl, Diacetyl
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
52.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
345 °C
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?