Merck
79109
Supelco
2-Ethoxyethanol
analytical standard
Szinonimák:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1098271
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
3.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
460 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
14 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
n20/D 1.408
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Ethoxyethanol is an organic compound, widely used as a component or solvent for nitrocellulose and in a variety of dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, varnishes, etc. It is also used for increasing the stability of emulsions.
Alkalmazás
2-Ethoxyethanol may be used as an extraction solvent for the quantification and analysis of algal lipids from algae samples using normal-phase high performance liquid chromatography(HPLC) coupled in parallel to an evaporative light scattering detector (ELSD) and quadrupole mass spectrometer(QMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Extraction of algal lipids and their analysis by HPLC and mass spectrometry
Jones J, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 89(8), 1371-1381 (2012)
Rui-Sheng Wang et al.
Industrial health, 45(4), 574-578 (2007-09-20)
Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) can cause damage to testes and sperm, and its metabolites are believed to play an important role in its toxicity. Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in the metabolism of this chemical. To investigate whether
Hong Soon Choi et al.
Journal of occupational health, 46(4), 260-265 (2004-08-17)
Alkyl cellosolves include ethylene glycol monomethylether, ethylene glycol monoethylether, ethylene glycol monobuthylether. And their urine metabolites are methoxyacetic acid, ethoxyacetic acid and butoxyacetic acid. The current analytical method for urinary alkoxyacetic acid is liquid-liquid phase extraction. But the liquid-liquid phase
Randa A El-Zein et al.
Archives of environmental health, 57(4), 371-376 (2003-01-18)
Glycol ethers are known reproductive and developmental toxins in laboratory animals, but little is known about their genotoxic effects in humans. In the current article, the authors tested the hypothesis that human in utero exposure to ethylene glycol monomethyl ether
I A Adedara et al.
Human & experimental toxicology, 31(5), 506-517 (2011-10-27)
The present study investigated the protective effect of kolaviron, a biflavonoid from the seed of Garcinia kola, on ethylene glycol monoethyl ether (EGEE)-induced reproductive toxicity in male rats. The protective effect of kolaviron was validated using vitamin E, a standard