Fontos dokumentumok
M33476
2-Methylbutyraldehyde
95%
Szinonimák:
α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyric aldehyde, (±)-2-Methylbutanal, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutanal
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3919 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 2-amino-3-cyanopyridine derivatives via multicomponent condensation with various acetophenones and malononitrile in the presence of ammonium acetate.
- N,N-Diethyl-2-methyl-1-butanamine by reacting with diethylamine via Rh-catalyzed reductive amination reaction in the presence of molecular hydrogen.
- α-(2-Methylbutylidene)benzeneacetonitrile by condensation reaction with benzyl cyanide using tricyclic strong nonionic Lewis bases.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
23.0 °F
Lobbanási pont (C)
-5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?