Fontos dokumentumok
331635
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 wt. % in H2O
Szinonimák:
TMAH solution
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
17.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
25 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.3806
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,thymus
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?