Fontos dokumentumok
107395
Phenylacetaldehyde
≥90%
Szinonimák:
α-Tolyaldehyde
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
68 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)