Fontos dokumentumok
146455
Isovaleraldehyde
97%
Szinonimák:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.96 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
30 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
464 °F
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
Érzékszervi
pungent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isovaleraldehyde is an attractant and its interaction with zoospores of the fungus Phytophthora palmivora has been studied by binding techniques.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
32.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
0.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde