Fontos dokumentumok
42272
Valeraldehyde
analytical standard
Szinonimák:
Pentanal
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
428 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde