151874
Dimethyl sulfoxide-d6
99.9 atom % D
Szinonimák:
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0250% water
water
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
sűrűség
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Alkalmazás
- Investigation of the Spatial Structure of Flufenamic Acid in Supercritical Carbon Dioxide Media via 2D NOESY.: This research explores the molecular interactions of flufenamic acid in supercritical CO2, highlighting analytical techniques using Dimethyl sulfoxide-d₆ as a solvent to enhance spectral readings (Khodov et al., 2023).
- Taguchi Approach for Optimization of a Green Quantitative 1H-NMR Practice for Characterization of Levetiracetam and Brivaracetam in Pharmaceuticals.: Utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR spectroscopy to refine analytical methods for characterizing pharmaceuticals, aiming for environmental sustainability (Mansour et al., 2022).
- Counterintuitive torsional barriers controlled by hydrogen bonding.: Investigates molecular torsion influenced by hydrogen bonding, with Dimethyl sulfoxide-d₆ employed to study solvent effects, contributing to our understanding of molecular dynamics in analytical chemistry (Barbero et al., 2020).
- Elucidating Interactions between DMSO and Chelate-Based Ionic Liquids.: Examines the interaction dynamics between Dimethyl sulfoxide-d₆ and ionic liquids, offering insights into solvent-solute interactions critical in analytical methodologies (Chen et al., 2015).
- Conformation of an octapeptide fragment (2-9) of kaliocin-1 in DMSO-d6 by 1H NMR and restrained molecular dynamics.: This study uses Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR to elucidate the conformational properties of a peptide, aiding in the understanding of peptide structure under analytical conditions (Sunilkumar et al., 2007).
Javasolt termékek
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.