G005807
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 μm PDMS/DVB Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
tesztelési paraméterek
sample preparation: derivatization procedure: Add 100 μL of PFBOA solution (6 g/L) to 10 mL of deionized water in a 20 mL glass vial and seal. (Insert the PDMS/DVB SPME fiber in the headspace of the PFBOA solution for 10 min at 50 °C.)
sample/matrix: 10 mL of degassed beer, 3.5 gm sodium chloride in 20 mL vial
SPME fiber: PDMS-DVB, 23 guage, 65 μm, Auto, Pk/3 (57345-U)
extraction: 60 min, headspace, 50 °C, agitation (5 min on, 30 min off)
desorption process: 0.10 min, 250 °C
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (28473-U)
oven: 40 °C, 7 °C/min to 250 °C (14 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: MSD, SIM
MSD interface: 275 °C
carrier gas: helium, 1.1 mL/min
injection: splitless
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
sample: Beer
alkalmasság
application for SPME
alkalmazás(ok)
food and beverages
Analízis megjegyzés
Jogi információk
SPME (szolid fázisú mikroextrakciós) szál
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)