Fontos dokumentumok
67262
2-Ethylhexyl acrylate
analytical standard
Szinonimák:
(±)-Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.4 (vs air)
gőznyomás
0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
496 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
0.001-0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
robbanási határérték
6.4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
215-219 °C (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 20 °C
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
It may be used as a reference standard for the determination of 2-ethylhexyl acrylate in:
- Exhaled breath samples from cigarette smokers by capillary micro-extracton (CMV) coupled with GC-MS.
- Food paper contact papers by modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEchERS) extraction procedure combined with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
- Polymer emulsions by headspace (HS) GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) mode.
- Adhesives employed in food contact materials by ultra-performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC-QTOF/MS).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?