Fontos dokumentumok
06958
Butyl acrylate
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
3.3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
559 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
robbanási határérték
9.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.419
bp
145 °C (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 20 °C
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?