Fontos dokumentumok
292818
2-Hydroxyethyl acrylate
96%, contains 200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Ethylene glycol monoacrylate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
96%
Forma
solid
tartalmaz
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.