Fontos dokumentumok
283258
Sebacic acid
99%
Szinonimák:
Decanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 183 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 100 mg/mL
ketones and ethers: soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- biodegradable and elastomeric polyesters [poly(glycerol sebacate)]
- novel bio-nylon, PA5.10
- novel temperature-response hydrogel based on poly(ether-ester anhydride) nanoparticle for drug-delivery applications
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?