Fontos dokumentumok
155721
Methacrylic acid
contains 250 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
2-Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
tartalmaz
250 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
bp
163 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
(RAFT) Polymerization
Cikkek
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.