Fontos dokumentumok
290815
2-Ethylhexyl acrylate
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
(±)-Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
496 °F
tartalmaz
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
robbanási határérték
6.4 %
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
215-219 °C (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Formulation optimization and stability study of transdermal therapeutic system of nicorandil.: This research explores the formulation and stability of a transdermal therapeutic system using 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) as a key component, highlighting its potential in delivering drugs through the skin effectively (Tipre DN et al., 2002).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?