Merck
S5200
Sigma-Aldrich
Suberic acid
98%
Szinonimák:
Octanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOC(CH2)6COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.19
Beilstein:
1210161
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
139-146 °C
140-144 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Suberic acid can be used to synthesize:
  • Perfluorinated analogs of suberoyl anilide hydroxamic acid (SAHA) as potent histone deacetylase inhibitors.
  • Hemiester analogs of pregnenolone sulfate (PES).
  • Cellulose acetate suberate, a cellulose ω-carboxyalkanoate.
  • It can also act as a cross-linker for poly(vinyl alcohol) (PVA). The cross-linked molecule shows enhanced tensile strength when compared to neat PVA.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rifampin stability and solution concentration enhancement through amorphous solid dispersion in cellulose ω-carboxyalkanoate matrices.
Arca H C, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 107(1), 127-138 (2018)
Positive Modulators of the N-Methyl-d-aspartate Receptor: Structure?Activity Relationship Study of Steroidal 3-Hemiesters.
Krausova B, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(10), 4505-4516 (2018)
Crosslinking of Polyvinyl Alcohol (PVA) and Effect of Crosslinker Shape (Aliphatic and Aromatic) Thereof.
Sonker A K, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 26(5), 1782-1794 (2018)
Perfluorinated HDAC inhibitors as selective anticancer agents.
Walton J W, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(43), 9186-9190 (2017)
Larisa Sheihet et al.
Biomacromolecules, 6(5), 2726-2731 (2005-09-13)
We describe the synthesis and characterization of a family of biocompatible ABA-triblock copolymers that comprised of hydrophilic A-blocks of poly(ethylene glycol) and hydrophobic B-blocks of oligomers of suberic acid and desaminotyrosyl-tyrosine esters. The triblock copolymers spontaneously self-assemble in aqueous solution