Fontos dokumentumok
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Szinonimák:
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-080-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.12 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 86 °C
sűrűség
0.887 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1