Fontos dokumentumok
A26357
Adipic acid
99%
Szinonimák:
ADI-PURE® LGA adipic acid, ADI-PURE® high purity adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 159.5 °C)
Teszt
99%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Aliphatic polyesters by reacting with ethyleneglycol/1,3 propyleneglycol/1,4-butanediol using inorganic acid as a catalyst.
- Cyclopentanone using a weak base such as Na2CO3.
- Linear polybutylene adipate (PBA) having carboxylic acids at the terminals by reacting with 1,4-butanediol.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?