Fontos dokumentumok
02578
(±)-Epichlorohydrin
analytical standard
Szinonimák:
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
21 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a reference standard for the analysis of (±)-ECH in drinking water by ion chromatography and in effluent water from wastewater treatment plants by HS-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-flame ionization detector (GC-FID) and GC-ECD.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F
Lobbanási pont (C)
28 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?