Fontos dokumentumok
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Szinonimák:
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-177-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3.8 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp
13 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 46 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup