Fontos dokumentumok
W400201
Methyl methacrylate
99%, stabilized
Szinonimák:
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
29 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
tartalmaz
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
robbanási határérték
12.5 %
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity
SMILES string
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?