Fontos dokumentumok
M27301
Methyl acrylate
99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Methylacrylate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
67.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
874 °F
tartalmaz
≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
robbanási határérték
14.5 %
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
27.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-2.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.