Fontos dokumentumok
65990
(±)-2-Methyl-1-butanol
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
sec-Butyl carbinol
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.411
bp
126-129 °C (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?