Fontos dokumentumok
77664
3-Methyl-1-butanol
analytical standard
Szinonimák:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?