Fontos dokumentumok
PHR1563
2-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1081829
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
robbanási határérték
9.8 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?