Fontos dokumentumok
8.20931
Sigma-Aldrich
1-Octanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-917-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.031 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
270 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 86 °C
oldhatóság
0.43 g/L (External MSDS)
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
Activity and stability of Mo2C/ZrO2 as catalyst for hydrodeoxygenation of mixtures of phenol and 1-octanol
Mortensen P, et al.
J. Catal., 328, 208-215 (2015)
Intensification of esterification through emulsification: isolation of dilute low molecular weight carboxylic acids
Toth A, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 3, 905-911 (2018)