Fontos dokumentumok
77699
2-Phenoxyethanol
≥99%
Szinonimák:
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
Teszt
≥99%
form
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
oldhatóság
soluble, clear
sűrűség
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenoxy
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?