Fontos dokumentumok
52566
2-Methyl-1-butanol
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
n20/D 1.411
bp
130 °C mmHg (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?