Fontos dokumentumok
8.22255
Supelco
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
Szinonimák:
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
250-378-8
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
131 °C/1013 hPa
gőznyomás:
3.1 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
3.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
robbanási határérték
1.2-8 % (v/v)
szennyeződések
≤0.3% Water (Karl Fischer)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43 °C
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Kiszerelés
8.22255.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.