Fontos dokumentumok
00070
Acetaldehyde
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Ethanal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
anhydrous
puriss. p.a.
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
gőznyomás
14.63 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
60 %
szennyeződések
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
párolgási maradék
≤0.002%
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
n20/D 1.332
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC=O
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde