Fontos dokumentumok
36906
Supelco
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180 solution
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
Szinonimák:
PCB standard solution 6
About This Item
Ballschmiter szám:
28,52,101,138,153,180
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
minőség
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
in isooctane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komponensek
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)