Fontos dokumentumok
110949
3-Methyl-2-butanol
98%
Szinonimák:
Isopropyl methyl carbinol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?