Fontos dokumentumok
320021
3-Methyl-1-butanol
ACS reagent, ≥98.5%
Szinonimák:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
szennyeződések
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.2% acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.003%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Dissolution of a wide range of organic compounds and is often employed for extraction, dilution, and preparation of samples for analysis.
- Starting material or reagent in organic synthesis. It can be incorporated into various reactions to introduce the isoamyl group or alcohol functionality into target molecules.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup