Fontos dokumentumok
183083
Dibutyltin(IV) oxide
98%
Szinonimák:
Dibutyloxotin
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
534 °F
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](=O)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
thymus
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?