Merck
262021
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Szinonimák:
DTBS ditriflate, Di-tert-butylsilyl ditriflate, Trifluoromethanesulfonic acid di-tert-butylsilylene ester
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3SO3)2Si[C(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
440.45
Beilstein:
3569211
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
sűrűség
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate), also known as di-tert-butylsilyl ditriflate, that easily reacts with hydroxylic solvents. It is commonly used as a protecting group for diols in oligonucleotide synthesis.
Alkalmazás
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate) is used:
  • As a Boekelheide promoter to synthesize pyrrolidines and piperidines via intramolecular cyclization.
  • As a protecting group reagent for 1,3-diols used recently in a synthesis of N-homoceramides.
  • For selective α-galactosylation in the synthesis of α-galactosyl ceramides.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 618, 144-144 (1992)
Tetrahedron Letters, 23, 4871-4871 (1982)
Di-t-butylsilyl Bis (trifluoromethanesulfonate
Snorri ST,et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-7 (2001)
Chemische Berichte, 125, 47-47 (1992)
Synlett, 2379-2379 (2006)