Merck
90279
Sigma-Aldrich
Triethanolamine
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
1699263
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
gőzsűrűség
5.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
600 °F
robbanási határérték
8.5 %
szennyeződések
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamine. It includes the properties of both amines and alcohols. Addition of TEA to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Alkalmazás
Triethanolamine (TEA) has been used:
  • as a component of the acetylation working solution
  • in the preparation of polyethylene glycol (PEG) hydrogels
  • as a constituent of CO2/O2 specificity (SC/O) assay buffer
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dokumentumtár megtekintése
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak,JB, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
Enhancing the reliability and throughput of neurosphere culture on hydrogel microwell arrays
Cordey, M, et al.
Stem Cells, 2586-2594 (2008)
Sensitive fluorescent hybridisation protocol development for simultaneous detection of microRNA and cellular marker proteins (in the retina)
Kovacs VA, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 150(5), 557-566 (2018)
Rubisco Extraction and Purification from Diatoms
Young, J, et al.
Bio-protocol, 7, 2586-2594 (2017)
The use of triethanolamine in a buffer for the determination of fluoride in calcium and transition metal orthophosphates, using a fluoride-selective el
Duff, Edward J and Stuart, JL
Talanta, 19(1), 74-76 (1972)