Fontos dokumentumok
8.22264
Supelco
tert-Butanol
EMPLURA®
Szinonimák:
tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-889-7
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
81-83 °C/1013 hPa
gőznyomás:
40.7 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
40.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
490 °C
robbanási határérték
2.3-8.0 % (v/v)
szennyeződések
≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 14 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Investigates the application of tert-butanol in the tuning of catalytic sites within metal-organic frameworks, essential for advancements in material science and catalysis (Yang & Gates, 2021).
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: Describes how tert-butanol acts as a solvent in the synthesis of complex photocatalysts, enhancing their efficiency in environmental cleanup applications (Chen et al., 2021).
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: Demonstrates the role of tert-butanol in enzyme immobilization techniques to improve the stability and activity of lipases, vital for biotechnological applications (Zhu et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Melting point: 24.0 - 26.0 °C
Water: ≤ 0.10 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup