Merck
185558
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1% propylene oxide as stabilizer
Szinonimák:
α-Chlorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.58
Beilstein:
471308
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
eCl@ss:
39050202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.36 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1085 °F
tartalmaz
≤1% propylene oxide as stabilizer
robbanási határérték
14 %
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
oldhatóság
0.46 g/L at 30 °C (Decomposes in contact with water)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenyl
SMILES string
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl chloride (BnCl) is an organochlorine compound, which is widely used in organic synthesis for the preparation of useful chemical building blocks.
Alkalmazás
Benzyl chloride can be used as:
  • A benzylating agent for the benzylation of benzene and other aromatic compounds.
  • A reactant for the preparation of 4-methoxydiphenylmethane by Friedel-Crafts alkylation with anisole.
It can also be used to introduce the benzyl protecting group to alcohols and carboxylic acids by forming corresponding benzyl ether, and benzyl ester, respectively.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Heart,forestomach, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Design and performance of supported Lewis acid catalysts derived from metal contaminated biomass for Friedel-Crafts alkylation and acylation
Losfeld G, et al.
Catalysis Today, 189(1), 111-116 (2012)
Heterogeneous phase alkylation of phenols making use of phase transfer catalysis and microwave irradiation
Keglevich G, et al.
Letters in Organic Chemistry, 6(7), 535-539 (2009)
Benzylation of benzene by benzyl chloride over iron mesoporous molecular sieves materials
Bachari K, et al.
J. Catal., 221(1), 55-61 (2004)
Benzylation of toluene by benzyl chloride over protonic zeolites.
Coq B, et al.
Applied Catalysis A: General, 100(1), 69-75 (1993)
Benzylation of benzene and other aromatics by benzyl chloride over mesoporous AlSBA-15 catalysts.
Vinu A.,e et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 80(1-3), 195-203 (2005)