Fontos dokumentumok
179825
Borane dimethyl sulfide complex
Szinonimák:
(Dimethyl sulfide)trihydroboron, BMS, Borane-dimethyl sulfide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- For the selective synthesis of 1,3,5-oxygenated compounds from dimethyl 3-oxoglutarate.
- For the conversion of ozonides to alcohols.
- In the CBS-catalyzed asymmetric reduction of ferrocenyl-1,3-diketones to 1,3-diols.
- For enantioselective reduction of ketones to chiral secondary alcohols in the presence of C3-symmetric tripodal hydroxyamide as a ligand.
- For the hydroboration reduction and other applications.
- With a dendrimeric supported L-pyrrolidinol in the asymmetric reduction of indanones and tetralones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F
Lobbanási pont (C)
18 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?