Merck
649317
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Szinonimák:
(R)-1-Methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (R)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole, (R)-Me-Corey-Bakshi-Shibata catalyst
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H20BNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥90%
Minőségi szint
form
solid
mp
85-95 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CB1OC(C2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Alkalmazás
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sing, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Schwink, L.; Knochel, P.
Tetrahedron Letters, 37, 25-25 (1996)
Corey, E. J.; Link, J. O.
Tetrahedron Letters, 33, 3431-3431 (1992)
Cikkek
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.