Fontos dokumentumok
152463
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
819 °F
robbanási határérték
9 %
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
68.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?