Merck
281549
Sigma-Aldrich
1-Butanol
anhydrous, 99.8%
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
969148
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
116-118 °C (lit.)
gőznyomás:
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Butanol may be used as a solvent for the deoxygenation of O-protected alcohols via Barton-McCombie protocol.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Iwona Żur et al.
Plant reproduction, 26(3), 297-307 (2013-07-05)
Miscanthus × giganteus is a popular energy crop, which due to its hybrid origin is only vegetatively reproduced. Asexual embryogenesis in anther and microspore culture leading to double haploids production could allow to regain the ability for sexual reproduction and to increase
Tributylstannane (Bu3SnH)-catalyzed barton-mccombie deoxygenation of alcohols: 3-deoxy-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-a-D-ribo-hexofuranose
Tormo J and Fu GC
Organic Syntheses, 78, 239-239 (2002)
Hong Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(43), 9545-9549 (2016-09-14)
An organic Schottky barrier diode is created in a single planar PEDOT:Tos film by treating a half of the PEDOT:Tos film with TDAE vapor. Current is rectified in one direction by the Schottky barrier at the junction. The unique planar
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)