Merck
294810
Sigma-Aldrich
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Szinonimák:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
773649
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
761 °F
robbanási határérték
9.8 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Butanol may be used in butyl lithium tritation to check its molarity using 1,10-phenanthroline as indicator.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Jiafeng Lu et al.
Oncology letters, 10(6), 3457-3465 (2016-01-21)
The aim of the present study was to obtain comprehensive microRNA (miRNA) profiles of type I [Ishikawa (ISK)] and type II (HEC-1B) human endometrial adenocarcinoma cell lines, utilizing the latest high-throughput sequencing techniques. RNA was extracted from ISK and HEC-1B
Selective Ruthenium-Catalyzed Transfer Hydrogenations of Nitriles to Amines with 2-Butanol.
Cai J, et al.
Combustion and Flame, 160(10), 1939-1957 (2013)
1-Phenyl-2,3,4,5-tetramethylphosphole
Fagan PJ and Nugent WA
Organic Syntheses, 70, 272-272 (1992)
Genesis of Br?nsted acid sites during dehydration of 2-butanol on tungsten oxide catalysts.
Baertsch CD, et al.
J. Catal., 205(1), 44-57 (2002)
The microcatalytic technique applied to a zero order reaction: the dehydration of 2-butanol over hydroxyapatite catalysts.
Bett JAS and Hall WK.
J. Catal., 10(2), 105-113 (1968)