57000
Indigo carmine
for microscopy (Bact., Hist.), indicator (pH 11.5-14.0)
Szinonimák:
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Hist.)
indicator (pH 11.5-14.0)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
veszteség
≤5% loss on drying
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp
>340 °C
oldhatóság
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
sűrűség
0.71 g/cm3 at 29 °C
εmax
≥350 at 603-613 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1