D8284
Bicinchoninic acid disodium salt hydrate
≥98% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid disodium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline disodium salt, BCA, Disodium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bicinchoninic acid disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light yellow
oldhatóság
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Bicinchoninic acid disodium salt hydrate has been used to monitor the levels of reducing sugars, thereby helping in the detection of chitinases.
- It has also been used to determine the amount of cellulose reducing ends (micromoles/g cellulose).
- It has been used for determining protein concentration.
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)